Learn More
D(+)-glucosa monohidrato, extra pura, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 11463743 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11463743 5 kg Barril de plástico 5 KG
10529190 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463743 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0400/65
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
D(+)-glucosa monohidrato, extra pura, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14431-43-7
Fórmula molecular C6H12O6·H2O
Número MDL 149450
Especificaciones
Color Blanco
pH 5.9
Envase Barril de plástico
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18g/mol
Forma física Sólido