Especificaciones
| CAS | 14431-43-7 |
| Punto de fusión | 83°C |
| Residuos de ignición | max. 0.015% |
| Fórmula molecular | C6H12O6·H2O |
| Número MDL | MFCD00149450 |
| Cantidad | 1 kg |
| Peso molecular (g/mol) | 198.17 |
| Materia insoluble | max. 0.005% |