Learn More
Monihidrato de D(+)-glucosa, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274844 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15274844 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15284844 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
15294844 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15274844 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450740010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O | 198.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14431-43-7
Fórmula molecular C6H12O6·H2O
Peso molecular (g/mol) 198.17
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucose Monohydrate
Residuos de ignición 0.1% max
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro