Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D-(+)-glucosa
Código de producto. 11498953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498953 500 g 500 g
11408963 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498953 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11090.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O
D-(+)-Glucose monohydrate is used by industry professionals to indicate the degree to which a substance contains water, and in food industry, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de D-(+)-glucosa es utilizado por los profesionales de la industria para indicar el grado en que una sustancia contiene agua, en la industria alimentaria y en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14431-43-7
Fórmula molecular C6H12O6·H2O
Número MDL MFCD00149450
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucose monohydrate
Punto de fusión ∽83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18 (180.16anhydrous)