Learn More
D-glucosa deshidrogenasa, polvo amarillo pálido, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glucose dehydrogenase |
| CAS | 9028-53-9 |
| Color | Amarillo |
| Número MDL | MFCD00131181 |
| Cantidad | 5 kU |
| Forma física | Polvo |