Learn More
Solución de D-Glucosa 6-Fosfato (1M in H2O), TRC
Código de producto. 30179326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179326 100 mg 100 miligramos
30178945 10 mg 10 miligramos
30178982 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG595338100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-73-5
Fórmula molecular C6H13O9P
Peso molecular (g/mol) 260.14
Sinónimo D-Glucose 6-Phosphate, Glucose 6-Phosphate, Robison Ester
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucose 6-Phosphate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14)/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0297