Learn More
D-glucosa-6-fosfato, sal disódica, dihidrato, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15865148 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15865148 250 g Frasco de plástico 250 g
15813761 5 g Frasco de plástico 5 g
15845148 10 g Frasco de plástico 10 g
15855148 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15865148 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16185.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3671-99-6
Fórmula molecular C6H11Na2O9P
Peso molecular (g/mol) 304.10
Número MDL MFCD00136037
Clave InChI CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Sinónimo d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucose-6-phosphate disodium salt dihydrate
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC Disodio;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexil] fosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.13
Envase Frasco de plástico