Learn More
Sal dipotásica de D-glucosa-6-fosfato, hidrato, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403000 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11403000 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11403000 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210031301
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
CAS 5996-17-8
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95%
Fórmula molecular C6H13K2O9P
Cantidad 1 g
Sinónimo d-glucose 6-phosphate dipotassium*hydrate sigma g
Clave InChI LJSYGYHQPZYSEZ-FAOVPRGRSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)O.[K].[K]
Nombre IUPAC Potasio;fosfato dihidrógeno [(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexil]
Peso molecular (g/mol) 338.331
PubChem CID 131855786
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.4
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Glucose-6-phosphate Dipotassium Salt Hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate