Learn More
D-Glucosa-6,6-D2, TRC
Código de producto. 30179237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179237 10 mg 10 miligramos
30179387 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59500310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18991-62-3
Fórmula molecular C6 2H2 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo D-Glucose-6,6-C-d2, D-Glucose-6,6-d2 (8CI), 6,6-Dideuterioglucose, D-Glucose-6,6-2H2, [6-2H2]-D-Glucose
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-6,6-dideuterio-2,3,4,5,6-penthidroxihexanal
SMILES [2H]C([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucose-6,6-d2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0759