Learn More
D-Glucosa-2-13C, TRC
Código de producto. 30178920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178920 25 mg 25 miligramos
30179643 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30178920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59500825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105931-74-6
Fórmula molecular C5 13C H12 O6
Peso molecular (g/mol) 181.15
Sinónimo 2-13C-Glucose, D-[2-13C]Glucose, Glucose-2-13C, [2-13C]-D-Glucose, [2-13C]D-Glucose
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O ∣a:2,6,8,10,&1:4∣
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucopyranose-2-13C
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0667