Learn More
D-Glucosa-13C6, TRC
Código de producto. 30004113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004113 250 mg 250 miligramos
30012140 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG595002250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110187-42-3
Fórmula molecular 13C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 186.11
Sinónimo D-Glucopyranose, Dextrose, D-GLC, Labeled glucose
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexanal
SMILES O[13CH2][13C@@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucose 13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.084
Porcentaje de pureza >95%