Learn More
D-glucosa 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextrose |
| CAS | 50-99-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Dextrose |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | D-Glucopyranose, Glucopyranose, NSC 287045, Dextrose (Closed Ring), Glucose, D-Glucose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O |
| Mostrar más |