Learn More
D-Glucosa-1-13C, TRC
Código de producto. 30179622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179622 250 mg 250 miligramos
30179354 500 mg 500 miligramos
30179180 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG595007250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40762-22-9
Fórmula molecular 13C C5 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 181.15
Sinónimo D-Glucose-1-13C, 1-13C-Glucose, D-[1-13C]Glucose, Glucose-1-13C, [1-13C]-D-Glucose, [1-13C]D-Glucose
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)(2^{13}C)oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Glucose 1-13C
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0667