Learn More
Ácido D-glucosamínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glucosaminic acid |
| CAS | 3646-68-2 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | D-Glucosamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahidroxihexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0743 |