Learn More
Sulfato de D-glucosamina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497362 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11497362 500 g
11467362 10 g
11487362 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497362 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215392890
CAS 29031-19-4
Fórmula molecular C6H15NO9S
Peso molecular (g/mol) 277.244
Clave InChI FGNPLIQZJCYWLE-BTVCFUMJSA-N
Sinónimo d-glucosamine sulphate, 2r,3r,4s,5r-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal sulfate, gevolox, glucosaminsulfat, sulfato de glucosamina, 2-amino-2-deoxy-d-glucose sulfate salt, glucosamine sulfate 2kcl, d-glucose, 2-amino-2-deoxy-, sulfate salt, glucosamine sulfate na salt, glucosamine sulfate dc
PubChem CID 115046
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal;ácido sulfúrico
SMILES C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucosamine Sulfate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Forma física Solid