Learn More
Sal de D-glucosamina (sulfato/cloruro), TRC
Código de producto. 30134772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134772 25 g 25 g
30136200 100 g 100 g
30011408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG51510025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29031-19-4
Fórmula molecular C6 H13 N O5 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 277.25
Sinónimo Glucosamine Sulphate
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal; Ácido sulfúrico
SMILES N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucosamine sulfate potassium salt
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO5.H2O4S/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;1-5(2,3)4/h1,3-6,9-12H,2,7H2;(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0468