Descripción
Biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Glucosamine Hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula molecular | C6H13NO5.ClH |
| Número MDL | MFCD00135831 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.6 |
| Forma física | Solid |