Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Glucosamine hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.9983 |
| Fórmula molecular | C6H13NO5·HCI |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Amino-2-deoxy-D -glucose, Chitosamine |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.6 |
| Forma física | Powder |