Learn More
Clorhidrato de D-(+)-glucosamina, 99,83%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11465172 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11465172 25 g
1 options
Código de producto. 11465172 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219467125
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucosamine hydrochloride
CAS 66-84-2
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9983
Fórmula molecular C6H13NO5·HCI
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Amino-2-deoxy-D -glucose, Chitosamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.6
Forma física Powder