Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de D-glucosamina, +98 %
Código de producto. 11462957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462957 50 g 50 g
11472957 250 g 250 g
11452957 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462957 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15532.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
El hidrocloruro de d-glucosamina, número de CAS 3416-24-8, es la sal del aminoazúcar D-glucosamina, utilizado para la cuantificación de quitina y otro estudio bioquímico.
Novel application of glucosamine is to prepare medical agent for treating vertigo. It is used as food ingredients and additives, raw material for anti cancer and antibiotic drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-84-2
Fórmula molecular C6H13NO5·HCl
Número MDL MFCD00067674
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucosamine hydrochloride
Punto de fusión ∼192°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 4157370
Índice Merck 14,4458
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +71.5° (c=1 in Water, 20h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.64
Porcentaje de pureza ≥98%