Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de D-glucosamina, +98 %
Código de producto. 10122770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122770 10 g Frasco de vidrio 10 g
10665152 100 g Frasco de plástico 100 g
10245250 500 g Frasco de plástico 500 g
11996191 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10122770 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119900100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-84-2
Fórmula molecular C6H13NO5·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucosamine hydrochloride
Color De marrón-amarillo a amarillo
Pérdida por secado 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Rotación específica +70.0° to +73.0° (20°C, 589nm) (c=2.5, H2O) (after 3 hrs)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.64
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0% (on dry substance) (Total base)
Forma física Polvo sólido