Learn More
D-glucosamina 6-sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glucosamine 6-Sulfate |
| CAS | 91674-26-9 |
| Fórmula molecular | C6H13NO8S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | D-Glucosamine-6-O-Sulphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO8S/c7-3-5(9)4(8)2(15-6(3)10)1-14-16(11,12)13/h2-6,8-10H,1,7H2,(H,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1C(O)O[C@H](COS(=O)(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,4R,5R)-5-amino-3,4,6-trihidroxioxan-2-il]metil hidrógeno sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0362 |