Learn More
D-glucosamina 6-fosfato hidrato, TRC
Código de producto. 30240986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240986 10 mg 10 miligramos
30240703 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG51505010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3616-42-0
Fórmula molecular C6H16NO9P
Peso molecular (g/mol) 277.17
Sinónimo 2-Amino-2-deoxy-D-glucose 6-(Dihydrogen Phosphate) Hydrate, Glucosamine 6-Phosphate Hydrate, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose 6-Phosphate Hydrate, 2-Amino-2-deoxyglucose 6-Phosphate Hydrate, 2-Amino-D-glucose-6-phosphate Hydrate, D-Glucosamine 6-Phosphate Hydrate;
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-amino-3,4,6-trihidroxioxiano-2-il]fosfato de metil dihidrógeno
SMILES N[C@H]1C(O)O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucosamine 6-Phosphate Hydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14NO8P/c7-3-5(9)4(8)2(15-6(3)10)1-14-16(11,12)13/h2-6,8-10H,1,7H2,(H2,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0457