Learn More
D-glucopiranosa 1,2,3,6-tetrabenzoato, TRC
Código de producto. 30396531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30396531 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30396531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG414570250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucopyranose 1,2,3,6-Tetrabenzoate
CAS 20226-68-0
Fórmula molecular C10 H12 N5 O8 P . 2 H4 N
Cantidad 250 mg
Sinónimo (3R,4S,5R,6R)-6-((benzoyloxy)methyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triyl tribenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N5O8P.2H3N/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);2*1H3/t3-,5?,6?,9-;;/m1../s1
SMILES [NH4+].[NH4+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])C(O)C3O)C(=O)N1
Nombre IUPAC diazanio;[(2R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilfosfato
Peso molecular (g/mol) 397.282
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.111