Learn More
D-(+)-Glucono-1,5-lactone, MedChemExpress
Código de producto. 16441238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16441238 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16441238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0301
MedChemExpress D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucono-1,5-lactone
CAS 90-80-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O6
Cantidad 5 g
Sinónimo Gluconic acid lactone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (561.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (561.36 mM)
SMILES O=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Peso molecular (g/mol) 178.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism