Learn More
D-Glucono-1,4-lactona (>85%), TRC
Código de producto. 30240627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240627 200 mg 200 miligramos
30240851 50 mg 50 miligramos
30240760 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG417478200MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198-69-2
Fórmula molecular C6 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Sinónimo D-Gluconic acid, γ-lactone, Gluconic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Gluconolactone, 1,4-Gluconolactone, D-Glucono-1,4-lactone, D-Glucono-γ-lactone, D-Gluconolactone, Gluconic acid, γ-lactone, Glucono-γ-lactone
Nombre IUPAC (3R,4R,5R)-5-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxilano-2-una
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucono-1,4-lactone
Cantidad 200 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0477