Learn More
Sal de potasio del ácido D-glucónico, TRC
Código de producto. 30404804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404804 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30404804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4174255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Gluconate
CAS 299-27-4
Fórmula molecular C6 H11 O7 . K
Cantidad 5 g
Sinónimo Potassium Gluconate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
SMILES [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
Peso molecular (g/mol) 234.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0142