Learn More
Melford Ácido D-glucónico
Código de producto. 30018295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018295 500 g 500 g
30018294 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018295 Proveedor Melford N.º de proveedor G37020500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Fórmula molecular: C6H11O7K, PM 234,2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Gluconic Acid
CAS 299-27-4
Fórmula molecular C6H11KO7
Cantidad 500 g