Learn More
Ácido D-glucónico (50% en agua), TRC
Código de producto. 30391387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391387 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30391387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG41742025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Gluconic Acid
CAS 526-95-4
Fórmula molecular C6 H12 O7
Cantidad 25 g
Sinónimo Dextronic Acid, Gluconal GA-50, Gluconic Acid, Glycogenic Acid, Glyconic Acid, Maltonic Acid, NSC 77381, Pentahydroxycaproic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 196.1553
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0583
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5