Learn More
D-Gluco-Hexodialdosis, TRC
Código de producto. 30240992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240992 100 mg 100 miligramos
30240659 50 mg 50 miligramos
30240944 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG414520100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3056-44-8
Fórmula molecular C6H10O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Sinónimo Glucodialdose, L-Gulo-Hexodialdose;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanadial
SMILES O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Gluco-Hexodialdose
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1-6,9-12H/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0477