Learn More
D-Glucitol-d8, TRC
Código de producto. 30240732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240732 10 mg 10 miligramos
30240545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG41582210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287962-59-8
Fórmula molecular C6 D8 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 190.22
Sinónimo Cordycepic Acid-d8, Brightmoon-d8, Bronchitol-d8, D-(-)-Mannitol-d8, D-Mannitol-d8, D-Mannit-d8, Diosmol-d8, Isotol-d8, Manicol-d8, Maniton S-d8, Mannidex-d8, Mannigen-d8, Mannistol-d8, Mannit-d8, Mannit 60-d8, Mannit P-d8, Mannit S-d8, Mannite-d8, Mannitol-d8, Mannitol 35-d8, Mannitol 60-d8, Mannitol P 60-d8, Mannitolum-d8, Mannogem 2080-d8, Mannogem EZ-d8, Marine Crystal-d8, Nonpareil 108-d8, Orocell 200-d8, Osmitrol-d8, Osmosal-d8, Parteck 300-d8, Parteck Delta M-d8, Parteck M 100-d8, Parteck M 200-d8, Parteck M 300-d8, Partek M-d8, Pearlitol-d8, Perteck M-d8, Resectisol-d8, D-Sorbitol-d8, Glucarinev-d8, Esasorb-d8, Cholaxine-d8, Karion-d8, Sionite-d8, Sionon-d8
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-1,1,2,3,4,5,6,6-octadeuteriohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES [2H]C([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucitol-d8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1293