Learn More
D-glucaro-1,4-lactona monohidrato, TRC
Código de producto. 30402644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30402644 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30402644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4156001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucaro-1,4-lactone Monohydrate
CAS 61278-30-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H8 O7 . H2 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11;/h1-4,7-9H,(H,10,11);1H2/t1-,2-,3+,4+;/m1./s1
SMILES O.O[C@@H]([C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2S,3R,4R)-3,4-dihidroxi-5-oxooxolan-2-il]-2-hidroxiacético; hidrato
Peso molecular (g/mol) 210.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0376
Porcentaje de pureza >95