Learn More
D-glucarato monopotásico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glucarate Monopotassium |
| CAS | 576-42-1 |
| Fórmula molecular | C6H9KO8 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Monopotassium Saccharate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O8.K/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+;/m0./s1 |
| SMILES | [K+].O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-6-oxohexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 248.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.9934 |