Learn More
D-gentiobiosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amygdalose (Gentiobiose) |
| CAS | 554-91-6 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O11 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | β-Gentiobiose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11+,12+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 342.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1162 |