Learn More
Ácido D-Galaccrónico Monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Galacturonic acid hydrate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0532 |
| Porcentaje de pureza | >95% |