Learn More
Ácido D-Galaccrónico Monohidrato, TRC
Código de producto. 30009696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009696 5 g 5 g
30005601 25 g 25 g
30012759 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1865005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91510-62-2
Fórmula molecular C6 H10 O7 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 212.15
Sinónimo D-Galacturonic Acid Hydrate (1:1), D-Galacturonic Acid, Monohydrate (9CI)
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-ácido oxohexanoico; hidratar
SMILES O.O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Galacturonic acid hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0532
Porcentaje de pureza >95%