Learn More
Monohidrato de ácido monohidrato D-Galacturónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487579 5 g 5 g
15497579 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66282.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.29€
    47.65€ / 5 g
    Ahorro 10.64€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 91510-62-2 | C6H9O7
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is a chemical used in the synthesis of N-(D-galacturonoyl) amino acids and dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de ácido D-(+)-galacturónico es un químico utilizado en la síntesis de N-(D-galacturonoil) aminoácidos y dipéptidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91510-62-2
Fórmula molecular C6H9O7
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00071585
Clave InChI AEMOLEFTQBMNLQ-DTEWXJGMSA-M
Sinónimo d-+-galacturonic acid monohydrate
PubChem CID 91872458
Nombre IUPAC ácido (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahidroxioxano-2-carboxílico; hidrato
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Galacturonic acid monohydrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 1727087
Índice Merck 14,4337
Información de solubilidad Soluble in water
Rotación óptica +53° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo