Learn More
D-(+)-Galactosa anhidra, reactivo de cultivo celular, 98,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11455172 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11455172 1 kg
11435172 100 g
11445172 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455172 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219467091
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
CAS 10257-28-0
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Clave InChI WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-galactose, d-galactopyranose, galactose, galactopyranose, galactopyranoside, d-+-galactose, galactose, pure, cerebrose, gal, d-galactopyranoside
PubChem CID 6036
ChEBI CHEBI:4139
Especificaciones
Cantidad 1 kg