Learn More
D(+)-Galactosa, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
5 Kg
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10307470 500 g 500 GR
10011560 100 g 100 g
10427360 1 kg 1 Kg
10649283 5 kg 5 Kg
15224644 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10307470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150615000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La D-Galactosa, CAS n.º 59-23-4, es una conformación diestra de un monosacárido que se agrupa como aldohexosa, y la molécula puede ser útil en el estudio del envejecimiento, la inflamación y los trastornos metabólicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La galactosa es un monosacárido y una aldohexosa presente en la mayoría de los organismos
  • La galactosa es un epímero de glucosa y se puede convertir a glucosa mediante la ruta de Leloir
  • También tiene una función como metabolito en ratones y E. coli
  • La galactosa es menos estable que la glucosa y con frecuencia se produce una conversión rápida
  • La galactosa también puede incorporarse a los glucoconjugados
Aplicaciones
  • El metabolismo de la galactosa puede ser relevante para el estudio del envejecimiento, la inflamación y los trastornos metabólicos
  • Se ha diseñado para una gran variedad de aplicaciones, desde ensayos metabólicos in vitro hasta HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59-23-4
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL MFCD00063833
Specifications
Nombre del producto químico o material D(+)-Galactose
Punto de fusión 165.0°C to 168.0°C
Color Blanco
Densidad 6.2
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Cantidad 500 g
Beilstein 31, 295
Índice Merck 15, 4365
Condición de rotación específica + 79.75 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotación específica + 79.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Presión de vapor Negligible
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo