Learn More
D-(+)-Galactosa, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15885138 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15885138 500 g Frasco de plástico 500 g
15835288 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15839762 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15885138 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J15995.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 59-23-4 | C6H12O6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-23-4
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL MFCD00151230
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Galactose
Punto de fusión 164°C to 168°C
Densidad 1.5
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 1724619
Gravedad específica 1.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo