Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Galactosa, 98 %
Código de producto. 11475183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475183 1000 g 1000 g
11485183 50 g 50 g
11495183 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475183 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A12813.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
D-(+)-galactosa, número de CAS 59-23-4, es un monosacárido que es un componente importante de glucolípidos y glucoproteínas.También se utiliza como fuente de energía por parte de los organismos.
Galactose is a simple monosaccharide used as a component of the galactosyltransferase labeling buffer. It serves as an energy source and an important constituent of glycolipids and glycoproteins. Since it is a component of antigens, it plays a vital role in the determination of blood type within the ABO blood group system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La galactosa es un monosacárido simple utilizado como componente del tampón de etiquetado de galactosiltransferasa. Se utiliza como una fuente de energía y como uno de los componentes esenciales de los glicolípidos y de las glicoproteínas. Dado que es un componente de los antígenos, desempeña un papel vital en la determinación del tipo de sangre dentro del sistema del grupo sanguíneo ABO.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-23-4
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL MFCD00151230
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Galactose
Punto de fusión 164°C to 168°C
Densidad 1.5
Cantidad 1000 g
Beilstein 1724619
Índice Merck 14,4335
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +80° (c=5 in Water, 24h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%