Learn More
D-Galactosa-6-O-sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30179554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179554 10 mg 10 miligramos
30179306 2 mg 2 miligramos
30179381 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG15529810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125455-62-1
Fórmula molecular C6H11O9SNa
Peso molecular (g/mol) 282.2
Sinónimo D-Galactose 6-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt (1:1)
Nombre IUPAC sodio; [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxioxiano-2-il]metilsulfato
SMILES [Na+].OC1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Galactose-6-O-sulphate Sodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O9S.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-,6?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0021