Learn More
α-D-galactosa 1-fosfato, sal dipotásica pentahidrato, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- La α-D-galactosa-1-fosfato puede ser utilizada en la vía Leloir de investigación del metabolismo de la galactosa para estudiar el proceso de formación de la UDP-galactosa (UDP-Gal) vía UDP-glucosa:α-D-galactosa-1-fosfato uridililtransferasa(s) (EC 2.7.7.12).
- Se puede utilizar para identificar, caracterizar y estudiar las funciones de la(s) galactosa(s)-1-fosfato(s) uridilitransferasa(s).
- La D-galactosa 1-fosfato es un importante elemento de construcción para la síntesis de azúcares nucleótidos que son sustratos de glicosiltransferasas.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 19046-60-7 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C6H11K2O9P |
| Número MDL | MFCD00065475 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 3922740 |
| Sinónimo | α-D-Galactopyranosyl phosphate dipotassium salt pentahydrate, Phos-α-D-gal, α-D-Galactopyranosyl 1-phosphate dipotassium salt |
| Información de solubilidad | Soluble en agua al 5% (solución clara e incolora). |
| Clave InChI | KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L |
| SMILES | [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Mostrar más |