Learn More
D-galactosa-1-d, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Galactose-1-d |
| CAS | 64267-73-8 |
| Fórmula molecular | C6H11DO6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (+)-Galactose-1-d, D-(+)-Galactose-1-d, Galactose-1-d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6D |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)([2H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 181.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0697 |