Learn More
D-galactosa-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Galactose-1-13C |
| CAS | 70849-30-8 |
| Fórmula molecular | 13C C5 H12 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | D-Galactose-1-13C, D-[1-13C]Galactose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i1+1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxi(1^{13}C)hexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0667 |