Learn More
Clorhidrato de D(+)-galactosamina, 99 %
Código de producto. 11906201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11906201 25 g Frasco de vidrio 25 g
10358703 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10458340 1 g Frasco de vidrio 1 g
10153640 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11906201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160440250
Solicitar formato a granel o personalizado
clorhidrato de D(+)-galactosamina (hidrocloruro de (2R,3R,4R,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahidroxihexano), n.º CAS 1772-03-8, es la sal del aminoazúcar que actúa como inhibidor de la síntesis de ARN en los hepatocitos.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Descripción general
• La D-galactosamina es un aminoazúcar piranoso con rasgos hepatotóxicos
•Actúa como inhibidor de la síntesis de ARN en los hepatocitos
•Promueve la adhesión de los leucocitos polimorfonucleares a las células endoteliales, lo que aumenta la producción de superóxido
Aplicaciones
• La D-galactosamina se puede utilizar como hepatotóxico en modelos experimentales in vitro cuando se combina con LPS
• Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio bioquímicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1772-03-8
Fórmula molecular C6H13NO5·HCl
Peso molecular (g/mol) 215.64
Número MDL MFCD00135830
Sinónimo Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Galactosamine hydrochloride
Punto de fusión 182°C to 185°C
Color Blanco
Residuos de ignición 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 10,4205
Condición de rotación específica +96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.)
Rotación específica + 96
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino