Learn More
D-galactono-1,4-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Galactono-1,4-lactone |
| CAS | 2782-07-2 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | D-Galactonic acid, γ-lactone, Galactonic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Galactonolactone, D-Galactonic acid 1,4-lactone, D-Galactono-1,4-lactone, D-Galactono-γ-lactone, NSC 102762, γ-D-Galactonolactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3R,4R,5S)-5-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0477 |