Learn More
Triacetato D-Galactal, TRC
Código de producto. 30240960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240960 10 g 10 g
30240951 50 g 50 g
30240518 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG15200010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-06-0
Fórmula molecular C12 H16 O7
Peso molecular (g/mol) 272.25
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4R)-3,4-diacetiloxy-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Galactal, Triacetate (syrup)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0896