Learn More
Triacetato D-Galactal, TRC
Código de producto. 30240951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240951 50 g 50 g
30240518 100 g 100 g
30240960 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG15200050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-06-0
Fórmula molecular C12 H16 O7
Peso molecular (g/mol) 272.25
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4R)-3,4-diacetiloxy-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material D-Galactal, Triacetate (syrup)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0896
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.