Learn More
D-Galactal, TRC
Código de producto. 30006107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006107 25 g 25 g
30007461 10 g 10 g
30012772 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG15100025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21193-75-9
Fórmula molecular C6 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2-(hidroximetil)-3,4-dihidro-2H-pyran-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Galactal
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0579